Ácido 2-cloro-6-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 30.6 EUR
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
Ácido 2-cloro-6-fluorobenzoico 97%
Ácido 2-cloro-6-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Pto. Ebullición: 272
Pto. de fusión: 155…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002417
Núm. CAS: 434-75-3
EINECS: 207-105-2