Ácido 3-cloro-2-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1861C-25G PC1861C-100G PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA 33.5 EUR
APOSPC1861C-25G APOSPC1861C-100G APOSPC1861C-1G
Ácido 3-cloro-2-fluorobenzoico 98%
Ácido 3-cloro-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 177…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042506
Núm. CAS: 161957-55-7