Ácido 3-cloro-4-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1861D-100G
PC1861D-10G
PC1861D-25G
PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA
69.6
EUR
APOSPC1861D-100G
APOSPC1861D-10G
APOSPC1861D-25G
APOSPC1861D-500G
Ácido 3-cloro-4-fluorobenzoico 98%
Ácido 3-cloro-4-fluorobenzoico
Formula:
C₇H₄ClFO₂ Pto. de fusión: 133…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042477 Núm. CAS: 403-16-7 |