Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 63.8 EUR
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico 98%
Ácido 4-cloro-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Pto. de fusión: 203…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042468
Núm. CAS: 446-30-0
EINECS: 207-162-3