Ácido 4-cloro-3-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
Ácido 4-cloro-3-fluorobenzoico 97%
Ácido 4-cloro-3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 190…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143290
Núm. CAS: 403-17-8