2-Cloro-4-fluorobenzonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1861L-100G PC1861L-25G PC1861L-250G
APOSPC1861L-100GEA 143 EUR
APOSPC1861L-100G APOSPC1861L-25G APOSPC1861L-250G
2-Cloro-4-fluorobenzonitrilo 95%
2-Cloro-4-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042523
Núm. CAS: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III