3-Cloro-4-fluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Cloro-4-fluorobenzonitrilo 99%
3-Cloro-4-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015431
Núm. CAS: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III