3-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 31.9 EUR
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno 98%
3-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042207
Núm. CAS: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III