Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
PC1863T-25G
PC1863T-5G
PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA
43.5
EUR
APOSPC1863T-25G
APOSPC1863T-5G
APOSPC1863T-100G
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenzoilo
Formula:
C₇H₃Cl₂FO MW: 193 g/mol Pto. Ebullición: 82…84 °C/15mmHg Densidad: 1,447 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084954 Núm. CAS: 21900-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |