Cloruro de 2-cloro-6-fluorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1863W-100G PC1863W-25G PC1863W-5G
APOSPC1863W-100GEA 115 EUR
APOSPC1863W-100G APOSPC1863W-25G APOSPC1863W-5G
Cloruro de 2-cloro-6-fluorobenzoilo 97%
Cloruro de 2-cloro-6-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 106…108 °C/15mmHg
Densidad: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00178746
Núm. CAS: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN: 3265
ADR: 8,II