Alcohol 2-cloro-6-fluorobencílico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
Alcohol 2-cloro-6-fluorobencílico 99%
Alcohol 2-cloro-6-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
Pto. de fusión: 41…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004608
Núm. CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9