2-Cloro-4-fluorobencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Cloro-4-fluorobencilamina 97%
2-Cloro-4-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042532
Núm. CAS: 15205-11-5
UN: 2735
ADR: 8,III