2-Cloro-6-fluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 58 EUR
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Cloro-6-fluorobencilamina 98%
2-Cloro-6-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Pto. Ebullición: 91…93 °C/15mmHg
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042458
Núm. CAS: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
UN: 2735
ADR: 8,II