3-Cloro-4-fluorobencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Cloro-4-fluorobencilamina 97%
3-Cloro-4-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Pto. Ebullición: 104…106 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042507
Núm. CAS: 72235-56-4
UN: 2735
ADR: 8 III