4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₇ClFN·HCl
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143286
Núm. CAS: 202982-63-6