α-Bromo-3-cloro-2-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Bromo-3-cloro-2-fluorotolueno 97%
α-Bromo-3-cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 36…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042503
Núm. CAS: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8 II