α-2-Dicloro-6-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1864H-100G
PC1864H-250G
PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA
43.5
EUR
APOSPC1864H-100G
APOSPC1864H-250G
APOSPC1864H-25G
α-2-Dicloro-6-fluorotolueno 97%
α-2-Dicloro-6-fluorotolueno
Formula:
C₇H₅Cl₂F Pto. Ebullición: 208…210 °C Densidad: 1,401 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000896 Núm. CAS: 55117-15-2 EINECS: 259-487-5 UN: 3265 ADR: 8,II |