2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-6-fluorobenzylthiol
PC1864N-1G
PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA
112
EUR
APOSPC1864N-1G
APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Formula:
C₇H₆ClFS Pto. Ebullición: 102 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00052473 Núm. CAS: 170924-52-4 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)