Ácido 4-cloro-2-fluorocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 74.1 EUR
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
Ácido 4-cloro-2-fluorocinámico 98%
Ácido 4-cloro-2-fluorocinámico
Formula: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,6 g/mol
Pto. de fusión: 215…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143287
Núm. CAS: 202982-65-8