1-Cloro-1-fluoroetileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G PC1865-100G
APOSPC1865-1KGEA 0 EUR
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G APOSPC1865-100G
1-Cloro-1-fluoroetileno
1-Cloro-1-fluoroetileno
Información de suministro: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Formula: C₂H₂ClF
Pto. Ebullición: –24 °C
Pto. de fusión: –169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2317-91-1
UN: 3161
ADR: 2.1,