1-Cloro-5-fluoro-2-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 26.1 EUR
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Cloro-5-fluoro-2-iodobenceno 98%
1-Cloro-5-fluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
Pto. Ebullición: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051774
Núm. CAS: 101335-11-9