1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-1-fluoro-4-iodobenceno
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 255 EUR
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno 98%
1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
MW: 256.45 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C/15mmHg
Densidad: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042210
Núm. CAS: 156150-67-3