1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 114 EUR
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Formula: C₃H₆ClFO
Pto. Ebullición: 153…156 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045284
Núm. CAS: 453-11-2
UN: 1987
ADR: 3,III