5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G
PC1868R-25G
APOSPC1868R-1GEA
29.3
EUR
APOSPC1868R-1G
APOSPC1868R-25G
5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina 97+%
5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina
Formula:
C₆H₄ClFN₂O₂ Pto. de fusión: 142…147 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00052698 Núm. CAS: 104222-34-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |