1-Cloro-4-fluoro-2-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 29 EUR
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Cloro-4-fluoro-2-nitrobenceno 99%
1-Cloro-4-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Pto. Ebullición: 237…239 °C
Pto. de fusión: 37…40 °C
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084853
Núm. CAS: 345-17-5
EINECS: 206-456-9