2-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Cloro-4-fluoronitrobenceno, 1-Cloro-2-fluoro-5-nitrobenceno
PC1870-100G
PC1870-500G
PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA
21.9
EUR
APOSPC1870-100G
APOSPC1870-500G
APOSPC1870-1KG
2-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno 98%
2-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ Pto. Ebullición: 227…232 °C Pto. de fusión: 40…45 °C Densidad: 1,61 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007206 Núm. CAS: 350-30-1 EINECS: 206-499-3 |