4-Cloro-2-fluoro-1-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 165 EUR
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Cloro-2-fluoro-1-nitrobenceno 98%
4-Cloro-2-fluoro-1-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Pto. de fusión: 48…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042211
Núm. CAS: 700-37-8
EINECS: 211-842-5