Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico
PC18759-25G PC18759-5G PC18759-10G
APOSPC18759-25GEA 53.8 EUR
APOSPC18759-25G APOSPC18759-5G APOSPC18759-10G
Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
Formula: C₈H₄F₃NO₄
Pto. de fusión: 135…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039246
Núm. CAS: 320-37-6