2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC1877-10G PC1877-5G
APOSPC1877-10GEA 112 EUR
APOSPC1877-10G APOSPC1877-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862657
Núm. CAS: 191595-63-8