2-Cloro-4-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 55.1 EUR
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Cloro-4-fluorofenol 98%
2-Cloro-4-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Pto. Ebullición: 171…172 °C
Pto. de fusión: 20…23 °C
Densidad: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002168
Núm. CAS: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7