3-Cloro-4-fluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1880D-25G PC1880D-5G
APOSPC1880D-25GEA 94.5 EUR
APOSPC1880D-25G APOSPC1880D-5G
3-Cloro-4-fluorofenol 97%
3-Cloro-4-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Pto. Ebullición: 103…104 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 38…43 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002257
Núm. CAS: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8,III