4-Cloro-2-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 177 EUR
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Cloro-2-fluorofenol 98%
4-Cloro-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
Pto. Ebullición: 103…104 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075030
Núm. CAS: 348-62-9