4-Cloro-3-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-5GEA 0 EUR
APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Cloro-3-fluorofenol 98%
4-Cloro-3-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
Pto. Ebullición: 84 °C/44mmHg
Pto. de fusión: 50…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042583
Núm. CAS: 348-60-7