Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 270 EUR
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)acético 98%
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
Pto. Ebullición: 289
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004319
Núm. CAS: 37777-76-7