5-(Trifluorometil)-m-anísidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metoxi-5-(trifluorometil)anilina, 5-(Trifluorometil)-3-anísidina, 5-(Trifluorometil)-3-metoxianilina
PC1883-1G PC1883-25G PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1883-1G APOSPC1883-25G APOSPC1883-5G
5-(Trifluorometil)-m-anísidina 97%
5-(Trifluorometil)-m-anísidina
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000393
Núm. CAS: 349-55-3
EINECS: 206-487-8