4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1884E-1G PC1884E-5G
APOSPC1884E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1884E-1G APOSPC1884E-5G
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formula: C₁₀H₈ClFO
MW: 198,63 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051608
Núm. CAS: 175136-82-0