3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 EUR
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, grado técnico
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
Formula: C₆H₆ClFN₂
Pto. de fusión: 74…79 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042214
Núm. CAS: 84282-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III