3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC1884S-1G
PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1884S-1G
APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₆H₇Cl₂FN₂ Pto. de fusión: 211…212 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052267 Núm. CAS: 175135-74-7 |