2-(3-Cloro-4-fluorofenil)indol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Cloro-4-fluorofenil)-1H-indol
PC1884T-1G PC1884T-5G
APOSPC1884T-1GEA 162 EUR
APOSPC1884T-1G APOSPC1884T-5G
2-(3-Cloro-4-fluorofenil)indol 97%
2-(3-Cloro-4-fluorofenil)indol
Formula: C₁₄H₉ClFN
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068179
Núm. CAS: 1868-88-8