Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
PC1886-25G PC1886-5G
APOSPC1886-25GEA 310 EUR
APOSPC1886-25G APOSPC1886-5G
Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo 98%
Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃ClFNO
MW: 171.56 g/mol
Pto. Ebullición: 60…62 °C/2mmHg
Densidad: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037037
Núm. CAS: 50529-33-4
UN: 2206
ADR: 6.1 II