3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1886N-1G PC1886N-25G PC1886N-5G
APOSPC1886N-1GEA 69.6 EUR
APOSPC1886N-1G APOSPC1886N-25G APOSPC1886N-5G
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₁H₆ClFN₂O
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052551
Núm. CAS: 175204-41-8