2-Cloro-4-fluorotiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-4-fluorobencenotiol
PC1889-1G PC1889-250MG PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1889-1G APOSPC1889-250MG APOSPC1889-5G
2-Cloro-4-fluorotiofenol 97%
2-Cloro-4-fluorotiofenol
Formula: C₆H₄ClFS
MW: 162.61 g/mol
Pto. Ebullición: 86…88 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052936
Núm. CAS: 175277-99-3