3-Cloro-4-fluorotiofenol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cloro-4-fluorobencenotiol
PC1889M-10G PC1889M-1G
APOSPC1889M-10GEA 364 EUR
APOSPC1889M-10G APOSPC1889M-1G
3-Cloro-4-fluorotiofenol, grado técnico
3-Cloro-4-fluorotiofenol
Formula: C₆H₄ClFS
MW: 162.61 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052938
Núm. CAS: 60811-23-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III