2-Cloro-4-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
PC1890-250G PC1890-1KG PC1890-5KG PC1890-10KG
APOSPC1890-250GEA 27.7 EUR
APOSPC1890-250G APOSPC1890-1KG APOSPC1890-5KG APOSPC1890-10KG
2-Cloro-4-fluorotolueno 98%
2-Cloro-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Pto. Ebullición: 154…156 °C
Densidad: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000572
Núm. CAS: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3,III