2-Cloro-5-fluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1900-100G PC1900-25G PC1900-5G
APOSPC1900-100GEA 69.6 EUR
APOSPC1900-100G APOSPC1900-25G APOSPC1900-5G
2-Cloro-5-fluorotolueno
2-Cloro-5-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
Pto. Ebullición: 156…157 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040853
Núm. CAS: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
UN: 1993
ADR: 3,III