2-Cloro-6-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1910-100G PC1910-500G
APOSPC1910-100GEA 23.2 EUR
APOSPC1910-100G APOSPC1910-500G
2-Cloro-6-fluorotolueno 97%
2-Cloro-6-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Pto. Ebullición: 154…156 °C
Densidad: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000570
Núm. CAS: 443-83-4
EINECS: 207-141-9
UN: 1993
ADR: 3,III