3-Cloro-2-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1914-1G PC1914-25G PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G APOSPC1914-5G
3-Cloro-2-fluoropiridina
3-Cloro-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 162 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114144
Núm. CAS: 1480-64-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III