3-Cloro-2-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene
PC1915-100G PC1915-25G PC1915-5G
APOSPC1915-100GEA 261 EUR
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G APOSPC1915-5G
3-Cloro-2-fluorotolueno 98%
3-Cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144.58
Pto. Ebullición: 92…94 °C/86mmHg
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042115
Núm. CAS: 85089-31-2
UN: 1993
ADR: 3 III