4-Cloro-2-fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Cloro-2-fluorotolueno 99%
4-Cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C
Densidad: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000571
Núm. CAS: 452-75-5
UN: 1993
ADR: 3,III