1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formula: C₁₁H₉F₃O
Pto. Ebullición: 118 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052848
Núm. CAS: 80992-93-4